Bario carbonato 99.0-101.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
36236.36
36236.A1
36236.D3
36236.36EA
94.9
EUR
36236.36
36236.A1
36236.D3
Bario carbonato 99.0-101.0% ACS
Bario carbonato
Purity: 99.0-101.0%
CAS No.: 513-77-9
Molecular Formula: BaCO3
Formula Weight: 197.35
Physical Form: Powder
Density: 4.43
Melting Point: 811°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,969
MDL No.: MFCD00003448
Formula:
BaCO₃ Pto. Ebullición: Dec. Pto. de fusión: 811 °C Densidad: 4,43 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003448 Núm. CAS: 513-77-9 EINECS: 208-167-3 UN: 1564 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,969 |