Bario carbonato, Technipur®
Proveedor: Merck
Atención
1.01711.1000 1.01711.9050
1.01711.1000EA 82.5 EUR
1.01711.1000 1.01711.9050
Bario carbonato, Technipur®
Bario carbonato
Formula: BaCO₃
Pto. de fusión: 1350 °C
Densidad: 3,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003448
Núm. CAS: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00972