Bario carbonato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01714.1000 1.01714.9025
1.01714.1000EA 181 EUR
1.01714.1000 1.01714.9025
Bario carbonato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Bario carbonato
Formula: BaCO₃
MW: 197.34 g/mol
Pto. de fusión: 1350
Densidad: 3.89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003448
Núm. CAS: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,00972
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.02 g/l (20 °C)
Melting Point 1450 °C (decomposition)
Molar Mass 197.34 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Density 4.43 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (0.016 g/l, H2O, 16 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials