Bario carbonato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
21702.235EA 87.2 EUR
21702.235 21702.292
Bario carbonato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Bario carbonato
Formula: BaCO₃
Pto. de fusión: 1350 °C
Densidad: 3,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003448
Núm. CAS: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00972
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Alkali hydroxides+carbonates(as Ba(OH)2) Max. 0.015 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in hydrochloric acid Max. 0.015 %
Oxidising substances (as NO3) Max. 50 ppm
S (Sulphur) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Sr (Strontium) Max. 0.3 %