Calcio carbonato 98+%, heavy powder, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Carbonato de calcio
124670010 124670025 124670100
ACRO124670010EA 43.7 EUR
ACRO124670010 ACRO124670025 ACRO124670100
Calcio carbonato 98+%, heavy powder, puro
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Pto. de fusión: 825 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010906
Núm. CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Índice Merck: 13,01658
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥98.0 %
Titration with HClO4 0.40 to 0.60 M
NMR ≥94 %