Calcio carbonato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Carbonato de calcio
423515000 423510025 423511000
ACRO423515000EA 78.8 EUR
ACRO423515000 ACRO423510025 ACRO423511000
Calcio carbonato 99+% ACS
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Pto. de fusión: 825 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010906
Núm. CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Índice Merck: 13,01658
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Fluoride (F) ≤0.0015 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.1 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)