Calcio carbonato ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Carbonato de calcio
11403.22 11403.36 11403.A3
11403.22EA 50.8 EUR
11403.22 11403.36 11403.A3
Calcio carbonato ≥99.5% (metals basis)
Calcio carbonato
Purity: 99.5% CAS No.: 471-34-1 Molecular Formula: CaCO3 Formula Weight: 100.09 Physical Form: 5 Micron Powder Density: 2.930 Refractive Index: 1.6583 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 800° dec. Merck Reference: 14,1657 MDL No.: MFCD00010906
Formula: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Pto. de fusión: 800 °C (desc.)
Densidad: 2.930
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010906
Núm. CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Índice Merck: 14,1657