Calcio carbonato 99.95-100.05% ACS chelometric standard
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Carbonato de calcio
36399.22
36399.36
36399.22EA
68.2
EUR
36399.22
36399.36
Calcio carbonato 99.95-100.05% ACS chelometric standard
Calcio carbonato
Purity: 99.95-100.05
CAS No.: 471-34-1
Molecular Formula: CaCO3
Formula Weight: 100.09
Physical Form: Powder
Density: 2.930
Refractive Index: 1.6583
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 800° dec.
Merck Reference: 14,1657
MDL No.: MFCD00010906
Formula:
CaCO₃ MW: 100.09 g/mol Pto. de fusión: 800 °C (desc.) Densidad: 2.930 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010906 Núm. CAS: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Índice Merck: 14,1657 |