Calcio carbonato, anhydrous, reagent
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Carbonato de calcio
0179-1KGEA 228 EUR
0179-1KG 0179-500G
Calcio carbonato, anhydrous, reagent
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Pto. de fusión: 825
Densidad: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010906
Núm. CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Índice Merck: 13,01658
Order Now
Resultados test especificaciones
Arsenic ≤0.0003%
Fluoride ≤0.005%
Heavy Metals ≤0.003%
Lead ≤0.001%
Loss on Drying ≤2.0%
Magnesium and Alkali Salts ≤1.0%
Purity >98%