Calcio carbonato, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Carbonato de calcio
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02059.0050 1.02059.0500
1.02059.0050EA 309 EUR
1.02059.0050 1.02059.0500
Calcio carbonato, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
Pto. de fusión: 825 °C
Densidad: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010906
Núm. CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Índice Merck: 13,01658
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point 825 °C (decomposition)
Molar Mass 100.09 g/mol
Bulk Density 400 - 1400 kg/m3
pH 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)