Calcio carbonato, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Carbonato de calcio
MQ300
1.02066.0250 1.02066.1000 1.02066.9050
1.02066.0250EA 56.4 EUR
1.02066.0250 1.02066.1000 1.02066.9050
Calcio carbonato, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Pto. de fusión: 825
Densidad: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010906
Núm. CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Índice Merck: 13,01658
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point 825 °C (decomposition)
Molar Mass 100.09 g/mol
Bulk Density 400 - 1400 kg/m3
pH 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)