Calcio carbonato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E170, precipitado, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.02069.1000 1.02069.9025 1.02069.9050
1.02069.1000EA 258 EUR
1.02069.1000 1.02069.9025 1.02069.9050
Calcio carbonato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E170, precipitado, SAFC®
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
Pto. de fusión: 825 °C
Densidad: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010906
Núm. CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Índice Merck: 13,01658