Marble, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05986.1000 1.05986.5000
1.05986.1000EA 64.7 EUR
1.05986.1000 1.05986.5000
Marble, Supelco®
Marble
Formula: CaCO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Índice Merck: 13,01658