Calcio carbonato 98.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis bajo contenido de alcalinos, precipitado
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Carbonato de calcio
22300.233EA 45.1 EUR
22300.233 22300.290 22300.460
Calcio carbonato 98.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis bajo contenido de alcalinos, precipitado
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
Pto. de fusión: 825 °C
Densidad: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010906
Núm. CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
IR: 01-2119486795-18
Índice Merck: 13,01658
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) 98.5 - 100.5 %
Ba (Barium) Passes test
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Particle size d50 (about 14 µm) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in acetic acid Max. 0.2 %
Insolubility in hydrochloric acid Max. 50 ppm
Loss on drying (200°C) Max. 1.0 %
Magnesium and alkali metals Max. 1.5 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.03 %
Al (Aluminium) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 4 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.02 %
Na (Sodium) Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.1 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test