Magnesium carbonate heavy pesado, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
413405000 413400025 413400100
ACRO413405000EA 51.7 EUR
ACRO413405000 ACRO413400025 ACRO413400100
Magnesium carbonate heavy pesado, extra puro
Magnesium carbonate heavy
Formula: CH₂Mg₂O₅
MW: 142,63 g/mol
Densidad: 3,03 g/cm³ (16 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011107
Núm. CAS: 39409-82-0
EINECS: 208-915-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric 40 to 45 % (MgO)
Loss on calcination 55 % to 60 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %