Carbonato de estroncio 99 Ba_1
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Estroncio carbonato
14343.30 14343.A1
14343.30EA 77 EUR
14343.30 14343.A1
Carbonato de estroncio 99 Ba_1
Carbonato de estroncio
Purity: 99% CAS No.: 1633-05-2 Molecular Formula: SrCO3 Formula Weight: 147.63 Physical Form: -325 Mesh, Typically 1 Micron Powder Density: 3.70 Melting Point: 1100° dec. Merck Reference: 14,8838 MDL No.: MFCD00011250
Formula: CO₃Sr
MW: 147.63 g/mol
Pto. Ebullición: 2647 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 1100 °C (desc.)
Densidad: 3.70
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011250
Núm. CAS: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Índice Merck: 14,8838