Carbonato de estroncio ≥97.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Estroncio carbonato
33392.30 33392.A1 33392.A7
33392.30EA 41.7 EUR
33392.30 33392.A1 33392.A7
Carbonato de estroncio ≥97.5%
Carbonato de estroncio
Purity: 97.5% CAS No.: 1633-05-2 Molecular Formula: SrCO3 Formula Weight: 147.63 Physical Form: Powder Density: 3.70 Melting Point: 1100° dec. Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in acids and carbonated water Merck Reference: 14,8838 MDL No.: MFCD00011250
As a catalyst, in radiation-resistant glass, in ceramic ferrites, and in pyrotechnics
Formula: CO₃Sr
MW: 147.63 g/mol
Pto. Ebullición: 2647 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 1100 °C (desc.)
Densidad: 3.70
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011250
Núm. CAS: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Índice Merck: 14,8838