Carbonato de estroncio, Technipur®
Proveedor: Merck
1.07861.0500 1.07861.9050
1.07861.0500EA 165 EUR
1.07861.0500 1.07861.9050
Carbonato de estroncio, Technipur®
Carbonato de estroncio
Formula: CO₃Sr
Pto. Ebullición: 2647 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 1768,85 °C
Densidad: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011250
Núm. CAS: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Índice Merck: 14,08838