Magnesio hidroxicarbonato hidrato ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10796.06
10796.14
10796.22
10796.06EA
75.4
EUR
10796.06
10796.14
10796.22
Magnesio hidroxicarbonato hidrato ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Magnesio hidroxicarbonato hidrato
Purity: 99.996%
CAS No.: 39409-82-0
Molecular Formula: MgCO3.Mg(OH)2.xH2O (x≈3)
Formula Weight: 142.63(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,5660
MDL No.: MFCD00149783
Formula:
MgCO₃·Mg(OH)₂·xH₂O Pto. Ebullición: 3600 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: Dec. Densidad: 2,16 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149783 Núm. CAS: 39409-82-0 EINECS: 235-192-7 Índice Merck: 14,5660 |