Magnesio hidroxicarbonato ligero (∼40,0 - 45,0% MgO) para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hidróxido carbonato de magnesio
211070010 211070025
ACRO211070010EA 39 EUR
ACRO211070010 ACRO211070025
Magnesio hidroxicarbonato ligero (∼40,0 - 45,0% MgO) para análisis
Magnesio hidroxicarbonato
Formula: MgCO₃ (linear)
MW: 84.31 g/mol
Pto. Ebullición: 3600
Densidad: 2.16 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371358
Núm. CAS: 39409-82-0
EINECS: 235-192-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Assay 40.0 to 45.0 % (MgO)
Chloride (Cl) ≤700 ppm
Sulfate (SO4) ≤3000 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤7500 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Soluble matter ≤1 % (in water)
Insoluble matter ≤0.05 % (in acetic acid)