Magnesio hidroxicarbonato ligero BP, Ph. Eur., extra puro, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Hidróxido carbonato de magnesio
1.05828.9015 1.05828.9020
1.05828.9015EA 515 EUR
1.05828.9015 1.05828.9020
Magnesio hidroxicarbonato ligero BP, Ph. Eur., extra puro, SAFC®
Magnesio hidroxicarbonato
Formula: MgCO₃ (linear)
MW: 84.31 g/mol
Pto. Ebullición: 3600
Densidad: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149783
Núm. CAS: 12125-28-9
EINECS: 235-192-7