Bario cromato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11124.06
11124.14
11124.06EA
73.3
EUR
11124.06
11124.14
Bario cromato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Bario cromato
Purity: 99.998%
CAS No.: 10294-40-3
Molecular Formula: BaCrO4
Formula Weight: 253.33
Physical Form: Powder
Density: 4.50
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,972
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00014180
Formula:
BaCrO₄ Pto. de fusión: 1400 °C Densidad: 4,50 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014180 Núm. CAS: 10294-40-3 EINECS: 233-660-5 UN: 1479 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,972 |