Bario cromato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
14669.30
14669.A1
14669.30EA
82.5
EUR
14669.30
14669.A1
Bario cromato ≥98%
Bario cromato
Purity: 98%
CAS No.: 10294-40-3
Molecular Formula: BaCrO4
Formula Weight: 253.33
Physical Form: Powder
Density: 4.50
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Solubility: Insoluble in water, acetic acid, chromic acid
Merck Reference: 14,972
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00014180
Formula:
BaCrO₄ MW: 253.32 g/mol Pto. de fusión: 1400 Densidad: 4.50 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014180 Núm. CAS: 10294-40-3 EINECS: 233-660-5 UN: 1479 Índice Merck: 12,00999 |