Cromato de estroncio ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
89026.30 89026.A1
89026.30EA 91.9 EUR
89026.30 89026.A1
Cromato de estroncio ≥95%
Cromato de estroncio
CAS No.: 7789-06-2 Molecular Formula: SrCrO4 Formula Weight: 203.61 Physical Form: Powder Density: 3.895 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8841 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00049549
Formula: CrO₄Sr
MW: 203.61 g/mol
Densidad: 3.895
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049549
Núm. CAS: 7789-06-2
EINECS: 232-142-6
UN: 3087
Índice Merck: 12,09001