Fluoruro de bario ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bario fluoruro
10647.14
10647.22
10647.36
10647.88
10647.14EA
150
EUR
10647.14
10647.22
10647.36
10647.88
Fluoruro de bario ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Fluoruro de bario
Purity: 99.99%
CAS No.: 7787-32-8
Molecular Formula: BaF2
Formula Weight: 175.36
Physical Form: Powder
Density: 4.83
Refractive Index: 1.4741
Odour: Odourless
Melting Point: 1353°
Boiling Point: 2260°
Merck Reference: 14,974
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003450
Formula:
BaF₂ MW: 175,33 g/mol Pto. Ebullición: 2260 °C Pto. de fusión: 1353 °C Densidad: 4,83 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003450 Núm. CAS: 7787-32-8 EINECS: 232-108-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,974 |