Fluoruro de bario ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bario fluoruro
12338.14
12338.30
12338.A1
12338.14EA
24.1
EUR
12338.14
12338.30
12338.A1
Fluoruro de bario ≥99%
Fluoruro de bario
Purity: 99%
CAS No.: 7787-32-8
Molecular Formula: BaF2
Formula Weight: 175.36
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 4.83
Refractive Index: 1.4741
Odour: Odourless
Melting Point: 1353°
Boiling Point: 2260°
Solubility: Soluble in HCl, HNO3, HF, and aqueous solutions of ammonium chloride
Merck Reference: 14,974
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003450
Ceramic flux, glass manufacture, electronics, and dry-film lubricants
Formula:
BaF₂ MW: 175,33 g/mol Pto. Ebullición: 2260 °C Pto. de fusión: 1353 °C Densidad: 4,83 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003450 Núm. CAS: 7787-32-8 EINECS: 232-108-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,974 |