Fluoruro de bario, Optical Grade Optical Grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bario fluoruro
14057.06
14057.14
14057.22
14057.06EA
48.3
EUR
14057.06
14057.14
14057.22
Fluoruro de bario, Optical Grade Optical Grade
Fluoruro de bario
CAS No.: 7787-32-8
Molecular Formula: BaF2
Formula Weight: 175.36
Physical Form: Broken Crystals
Density: 4.83
Refractive Index: 1.4741
Odour: Odourless
Melting Point: 1353°
Boiling Point: 2260°
Merck Reference: 14,974
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003450
Formula:
BaF₂ Pto. Ebullición: 2260 °C Pto. de fusión: 1353 °C Densidad: 4,83 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003450 Núm. CAS: 7787-32-8 EINECS: 232-108-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,974 |