Fluoruro de bario, ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bario fluoruro
Ampuled under argon
38610.09
38610.18
38610.09EA
113
EUR
38610.09
38610.18
Fluoruro de bario, ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Fluoruro de bario
Purity: 99.998%
CAS No.: 7787-32-8
Molecular Formula: BaF2
Formula Weight: 175.36
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.83
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1353°
Boiling Point: 2260°
Merck Reference: 14,974
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003450
Formula:
BaF₂ MW: 175.33 g/mol Pto. Ebullición: 2260 °C Pto. de fusión: 1353 °C Densidad: 4.83 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003450 Núm. CAS: 7787-32-8 EINECS: 232-108-0 UN: 1564 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,974 |