Calcio fluoruro, anhidro 99%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
218250100 218251000 218255000
ACRO218250100EA 24 EUR
ACRO218250100 ACRO218251000 ACRO218255000
Calcio fluoruro, anhidro 99%, puro
Calcium fluoride
Formula: CaF₂
Pto. Ebullición: 2500 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1402 °C
Densidad: 3,18 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010907
Núm. CAS: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Índice Merck: 13,01669
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥98.5 % (CaF2)