Calcio fluoruro ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 7789-75-5
Molecular Formula: CaF2
Formula Weight: 78.08
Physical Form: Powder
Density: 3.18
Refractive Index: 1.434
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 1403°
Boiling Point: ca 2500°
Merck Reference: 14,1667
MDL No.: MFCD00010907
Formula:
CaF₂ Pto. Ebullición: ∼2500 °C Pto. de fusión: 1403 °C Densidad: 3,18 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010907 Núm. CAS: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 Índice Merck: 14,1667 |