Calcio fluoruro 97%, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
33297.22
33297.36
33297.22EA
37.3
EUR
33297.22
33297.36
Calcio fluoruro 97%, grado reactivo
Calcio fluoruro
Purity: 97%
CAS No.: 7789-75-5
Molecular Formula: CaF2
Formula Weight: 78.08
Physical Form: Powder
Density: 3.18
Refractive Index: 1.434
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 1403°
Boiling Point: ca 2500°
Solubility: Insoluble in water. Soluble in ammonium salts. Soluble in conc. mineral acids with evolution of HF
Merck Reference: 14,1667
MDL No.: MFCD00010907
Spectroscopy, electronics, laser, high temperature dry-film lubricants
Formula:
CaF₂ MW: 78.07 g/mol Pto. Ebullición: ∼2500 °C Pto. de fusión: 1403 °C Densidad: 3.18 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010907 Núm. CAS: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 Índice Merck: 14,1667 |