Calcio fluoruro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Ampuled under argon
35742.06 35742.14 35742.22
35742.06EA 145 EUR
35742.06 35742.14 35742.22
Calcio fluoruro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Calcio fluoruro
Purity: 99.99% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Formula: CaF₂
MW: 78.07 g/mol
Pto. Ebullición: ∼2500 °C
Pto. de fusión: 1403 °C
Densidad: 3.18
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010907
Núm. CAS: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Índice Merck: 14,1667