Calcio fluoruro
Proveedor: Merck
Atención
1.02840.1000 1.02840.9050
1.02840.1000EA 188 EUR
1.02840.1000 1.02840.9050
Calcio fluoruro
Calcio fluoruro
Formula: CaF₂
MW: 78.07 g/mol
Pto. Ebullición: 2500
Pto. de fusión: 1418
Densidad: 3.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010907
Núm. CAS: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Índice Merck: 13,01669