Fluoruro de magnesio ≥99.9% (metals basis excluding Ca, Na) (max. 1% Ca + Na)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
36391.14 36391.22
36391.14EA 93.6 EUR
36391.14 36391.22
Fluoruro de magnesio ≥99.9% (metals basis excluding Ca, Na) (max. 1% Ca + Na)
Fluoruro de magnesio
Purity: 99.9% CAS No.: 7783-40-6 Molecular Formula: F2Mg Formula Weight: 62.30 Physical Form: 3-6mm Vacuum Melted Lump Density: 3.148 Refractive Index: 1.35-1.38 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1261° Merck Reference: 14,5665 MDL No.: MFCD00011108
Vacuum deposition
Formula: MgF₂
Pto. Ebullición: 2260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1261 °C
Densidad: 3,148
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011108
Núm. CAS: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Índice Merck: 14,5665