Fluoruro de magnesio ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Magnesio fluoruro
40755.04
40755.09
40755.18
40755.04EA
83.8
EUR
40755.04
40755.09
40755.18
Fluoruro de magnesio ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Fluoruro de magnesio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7783-40-6
Molecular Formula: F2Mg
Formula Weight: 62.30
Physical Form: Powder
Density: 3.148
Refractive Index: 1.35-1.38
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1261°
Merck Reference: 14,5665
MDL No.: MFCD00011108
Formula:
MgF₂ MW: 62.3 g/mol Pto. Ebullición: 2260 Pto. de fusión: 1261 °C Densidad: 3.148 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011108 Núm. CAS: 7783-40-6 EINECS: 231-995-1 Índice Merck: 14,5665 |