Fluoruro de magnesio hidrato (≥87% MgF₂)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12830.0E
A12830.36
A12830.0EEA
149
EUR
A12830.0E
A12830.36
Fluoruro de magnesio hidrato (≥87% MgF₂)
Fluoruro de magnesio hidrato
CAS No.: 7783-40-6
Molecular Formula: MgF2.xH2O
Formula Weight: 62.30(anhy)
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5665
MDL No.: MFCD00011108
Formula:
F₂Mg·H₂O MW: 62.30 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011108 Núm. CAS: 7783-40-6 EINECS: 231-995-1 Índice Merck: 14,5665 |