Fluoruro de magnesio, Patinal®
Proveedor: Merck
1.05846.0100
1.05846.0100EA 0 EUR
1.05846.0100
Fluoruro de magnesio, Patinal®
Fluoruro de magnesio
Formula: MgF₂
Pto. Ebullición: 2260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1266 °C
Densidad: 3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011108
Núm. CAS: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Índice Merck: 12,05701