Fluoruro de estroncio ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10878.06
10878.14
10878.22
10878.06EA
74.3
EUR
10878.06
10878.14
10878.22
Fluoruro de estroncio ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Fluoruro de estroncio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7783-48-4
Molecular Formula: SrF2
Formula Weight: 125.62
Physical Form: Powder
Density: 4.240
Refractive Index: 1.442
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1473°
Merck Reference: 14,8842
MDL No.: MFCD00011251
Formula:
F₂Sr MW: 125.62 g/mol Pto. Ebullición: 2460 Pto. de fusión: 1473 °C Densidad: 4.240 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011251 Núm. CAS: 7783-48-4 EINECS: 232-000-3 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,8842 |