Fluoruro de estroncio ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
12201.30
12201.A1
12201.A7
12201.30EA
86.5
EUR
12201.30
12201.A1
12201.A7
Fluoruro de estroncio ≥99%
Fluoruro de estroncio
Purity: 99% min
CAS No.: 7783-48-4
Molecular Formula: SrF2
Formula Weight: 125.62
Physical Form: Powder
Density: 4.240
Refractive Index: 1.442
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1473°
Solubility: Slightly soluble in water (11.7mg at 18°C/100ml), dilute acids. Decomposes in strong acids
Merck Reference: 14,8842
MDL No.: MFCD00011251
Formula:
F₂Sr MW: 125,62 g/mol Pto. Ebullición: 2460 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1473 °C Densidad: 4,240 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011251 Núm. CAS: 7783-48-4 EINECS: 232-000-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,8842 |