Calcio hidruro ∼ 93%, granos Ø < 2 mm, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dihidruro de calcio, Hidruro de calcio
199901000 199905000 199900025
ACRO199901000EA 116 EUR
ACRO199901000 ACRO199905000 ACRO199900025
Calcio hidruro ∼ 93%, granos Ø < 2 mm, extra puro
Calcio hidruro
Formula: H₂Ca
MW: 42.09 g/mol
Pto. de fusión: 675 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010897
Núm. CAS: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3 I
Índice Merck: 13,01674
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey Powder
Assay ≥92 % (Total Ca)
Particle size ≤2 mm
Chloride (Cl) ≤5000 ppm
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Hydrogen (H) ≥980 ml/g CaH2
Iron (Fe) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤8000 ppm
Nitrogen (N) ≤2000 ppm