Calcio hidruro 90-95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dihidruro de calcio, Hidruro de calcio
19106.14
19106.22
19106.14EA
75.9
EUR
19106.14
19106.22
Calcio hidruro 90-95%
Calcio hidruro
Purity: 90-95%
CAS No.: 7789-78-8
Molecular Formula: CaH2
Formula Weight: 42.10
Physical Form: 2mm & down
Density: 1.900
Melting Point: 600° dec.
Merck Reference: 14,1672
UN No.: 1404
MDL No.: MFCD00010897
Formula:
H₂Ca MW: 42.09 g/mol Pto. de fusión: 600 °C (desc.) Densidad: 1.900 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010897 Núm. CAS: 7789-78-8 EINECS: 232-189-2 UN: 1404 Índice Merck: 13,01674 |