Calcio hidruro ≥92%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dihidruro de calcio, Hidruro de calcio
41590.22
41590.36
41590.22EA
150
EUR
41590.22
41590.36
Calcio hidruro ≥92%
Calcio hidruro
Purity: 92% min
CAS No.: 7789-78-8
Molecular Formula: CaH2
Formula Weight: 42.10
Physical Form: 1-20mm Granules
Density: 1.900
Melting Point: 600° dec.
Solubility: Decomposes in water, alcohol and acids to H2
Merck Reference: 14,1672
UN No.: 1404
MDL No.: MFCD00010897
Formula:
H₂Ca MW: 42.09 g/mol Pto. de fusión: 600 °C (desc.) Densidad: 1.900 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010897 Núm. CAS: 7789-78-8 EINECS: 232-189-2 UN: 1404 Índice Merck: 13,01674 |