Calcio hidruro ≥98% (metals basis excluding Mg) (max. 1% Mg)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dihidruro de calcio, Hidruro de calcio
41645.18
41645.30
41645.18EA
285
EUR
41645.18
41645.30
Calcio hidruro ≥98% (metals basis excluding Mg) (max. 1% Mg)
Calcio hidruro
Purity: 98%
CAS No.: 7789-78-8
Molecular Formula: CaH2
Formula Weight: 42.10
Physical Form: -10 Mesh
Density: 1.900
Melting Point: 600° dec.
Merck Reference: 14,1672
UN No.: 1404
MDL No.: MFCD00010897
Formula:
H₂Ca MW: 42.09 g/mol Pto. de fusión: 600 °C (desc.) Densidad: 1.900 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010897 Núm. CAS: 7789-78-8 EINECS: 232-189-2 UN: 1404 ADR: 4.3 I Índice Merck: 14,1672 |