Calcio hidruro ∼92%, en polvo grueso
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dihidruro de calcio, Hidruro de calcio
A16242.0B A16242.18 A16242.30
A16242.0BEA 663 EUR
A16242.0B A16242.18 A16242.30
Calcio hidruro ∼92%, en polvo grueso
Calcio hidruro
Purity: 92% CAS No.: 7789-78-8 Molecular Formula: CaH2 Formula Weight: 42.10 Odour: Odourless Melting Point: 600° dec. UN No.: 1404 MDL No.: MFCD00010897
Formula: H₂Ca
MW: 42.09 g/mol
Pto. de fusión: 600 °C (desc.)
Densidad: 1.900
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010897
Núm. CAS: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3 I
Índice Merck: 14,1672