Calcio hidruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dihidruro de calcio, Hidruro de calcio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02100.0100 8.02100.0500
8.02100.0100EA 139 EUR
8.02100.0100 8.02100.0500
Calcio hidruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Calcio hidruro
Formula: H₂Ca
MW: 42.09 g/mol
Pto. de fusión: 816
Densidad: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010897
Núm. CAS: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3 I
Índice Merck: 13,01674