Ioduro de magnesio, ultra seco ≥99.996% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Ampuled under argon
14283.03 14283.09
14283.03EA 163 EUR
14283.03 14283.09
Ioduro de magnesio, ultra seco ≥99.996% (metals basis)
Ioduro de magnesio
Purity: 99.996% CAS No.: 10377-58-9 Molecular Formula: I2Mg Formula Weight: 278.12 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 637° dec. Merck Reference: 14,5671 MDL No.: MFCD00049485
Formula: MgI₂
Pto. de fusión: 637 °C (desc.)
Densidad: 3,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049485
Núm. CAS: 10377-58-9
EINECS: 233-825-1
Índice Merck: 14,5671