Ioduro de magnesio, ultra seco ≥99.996% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Ampuled under argon
44310.14
44310.22
44310.14EA
547
EUR
44310.14
44310.22
Ioduro de magnesio, ultra seco ≥99.996% (metals basis)
Ioduro de magnesio
Purity: 99.996%
CAS No.: 10377-58-9
Molecular Formula: I2Mg
Formula Weight: 278.12
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 637° dec.
Merck Reference: 14,5671
MDL No.: MFCD00049485
Formula:
MgI₂ Pto. de fusión: 637 °C (desc.) Densidad: 3,89 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049485 Núm. CAS: 10377-58-9 EINECS: 233-825-1 Índice Merck: 14,5671 |