Ioduro de estroncio, anhidro ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
43374.22
43374.14
43374.06
43374.22EA
716
EUR
43374.22
43374.14
43374.06
Ioduro de estroncio, anhidro ≥99.99% (metals basis)
Ioduro de estroncio
Purity: 99.99%
CAS No.: 10476-86-5
Molecular Formula: SrI2
Formula Weight: 341.43
Physical Form: Powder
Density: 4.550
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 515°
Merck Reference: 14,8844
MDL No.: MFCD00049557
Formula:
I₂Sr MW: 341.43 g/mol Pto. de fusión: 515 Densidad: 4.550 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049557 Núm. CAS: 10476-86-5 EINECS: 233-972-1 UN: 3260 ADR: 8 II Índice Merck: 14,8844 |