Manganato de bario tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Barium manganate(VI)
L13172.06 L13172.14
L13172.06EA 27.7 EUR
L13172.06 L13172.14
Manganato de bario tech. 90%, grado técnico
Manganato de bario
Purity: 90% CAS No.: 7787-35-1 Molecular Formula: BaMnO4 Formula Weight: 256.28 Merck Reference: 14,981 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00011514
Formula: BaMnO₄
Densidad: 4,850
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011514
Núm. CAS: 7787-35-1
EINECS: 232-109-6
UN: 3087
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 14,981