Óxido de bario ≥99.5% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
44440.14
44440.22
44440.14EA
316
EUR
44440.14
44440.22
Óxido de bario ≥99.5% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
Óxido de bario
Purity: 99.5%
CAS No.: 1304-28-5
Molecular Formula: BaO
Formula Weight: 153.33
Physical Form: Powder
Density: 5.7
Refractive Index: 1.98
Melting Point: 1923°
Merck Reference: 14,986
UN No.: 1884
MDL No.: MFCD00003453
Formula:
BaO Pto. Ebullición: ∼2000 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1923 °C Densidad: 5,7 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003453 Núm. CAS: 1304-28-5 EINECS: 215-127-9 UN: 1884 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,986 |